Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61754.14 H61754.22
H61754.14EA 60.2 EUR
H61754.14 H61754.22
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Pto. Ebullición: 85…90 °C
Densidad: 1,06
Pto. de inflamación: 89 °C (192 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190578
Núm. CAS: 2971-79-1