Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-Piperidinecarboxylate, Methyl isonipecotate, Methyl piperidine-4-carboxylate
M2075-25G M2075-5G
TCIAM2075-25GEA 72 EUR
TCIAM2075-25G TCIAM2075-5G
Methyl-4-piperidinecarboxylate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,18 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00190578
Núm. CAS: 2971-79-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aca0472b0cc2d08f7a5b519ca7ee9898e680933&vid=9aca0472b0cc2d08f7a5b519ca7ee9898e680933&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %