4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phenyl(piperidin-4-yl)methanone hydrochloride
232860010
232860100
ACRO232860010EA
46.3
EUR
ACRO232860010
ACRO232860100
4-Benzoylpiperidine hydrochloride 98%
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆ClNO MW: 225.7200 g/mol Pto. de fusión: 226…227 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066982 Núm. CAS: 25519-80-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |