2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0260-25ML D0260-5ML
TCIAD0260-25MLEA 96 EUR
TCIAD0260-25ML TCIAD0260-5ML
2,5-Dimethylpyrrole ≥98.0% (por GC)
2,5-Dimethylpyrrole
Formula: C₆H₉N
Pto. Ebullición: 169°C
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005223
Núm. CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&vid=4f41093336ad1d2988f805cf1afa5b8545b6bc4f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %