3-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
C1914-5G C1914-1G
TCIAC1914-5GEA 78 EUR
TCIAC1914-5G TCIAC1914-1G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Número MDL: MFCD00101764
Núm. CAS: 7686-77-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ec66fc01decda819b6ff35127a7ea57727aed0&vid=69ec66fc01decda819b6ff35127a7ea57727aed0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %