Picolinoyl chloride hydrochloride ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0619-25G P0619-5G
TCIAP0619-25GEA 268 EUR
TCIAP0619-25G TCIAP0619-5G
Picolinoyl chloride hydrochloride ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Picolinoyl chloride hydrochloride
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00060193
Núm. CAS: 39901-94-5
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9291f06a4599e1bc066d246ce693198d994442d9&vid=9291f06a4599e1bc066d246ce693198d994442d9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %