Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H59777.03 H59777.06
H59777.03EA 46.1 EUR
H59777.03 H59777.06
Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico ≥97%
Ácido 2-bromo-4-clorobenzoico
Formula: C₇H₄BrClO₂
Pto. de fusión: 157…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672930
Núm. CAS: 936-08-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III