1,3-Dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
H61321.06 H61321.14
H61321.06EA 57.3 EUR
H61321.06 H61321.14
1,3-Dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno 95%
1,3-Dicloro-2-fluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂Cl₂FNO₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00129963
Núm. CAS: 3107-19-5
EINECS: 221-466-3