N,N'-Metilendiacrilamida ≥98.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
M0506-25G M0506-100G
TCIAM0506-25GEA 32 EUR
TCIAM0506-25G TCIAM0506-100G
N,N'-Metilendiacrilamida ≥98.0% (by titrimetric analysis) para electroforesis
N,N'-Metilendiacrilamida
Formula: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Pto. Ebullición: 125 °C (3,33 hPa)
Pto. de fusión: 300°C
Densidad: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008625
Núm. CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4232043968ccd7e8d5a6bfe98ab5792411bc93a&vid=2380544e8ab2d933661962bf6fa8f39881973a93&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Functionality test to pass test