Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-sulphobenzoic acid dihydrate
0364-05EA 1545.16 EUR
0364-05 0364-01
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ácido 5-sulfosalicílico dihidrato
  • Lot analysis on label
Formula: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
MW: 254.22 g/mol
Pto. de fusión: 224
Densidad: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149540
Núm. CAS: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 101.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.02%
Assay (C₇H₆O₆S2H₂O) 99.0 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤ 0.02 %
Residue after Ignition ≤ 0.10 %
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Salicylic Acid (HOC₆H₄COOH) ≤ 0.04 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.02 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.002 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
STORAGE: Keep product from light.
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs