Ácido piridina-2,3-dicarboxílico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Quinolinic acid
14941-1 14941-10 14941-50
CAYM14941-1EA 47.3 EUR
CAYM14941-1 CAYM14941-10 CAYM14941-50
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico
Ácido piridina-2,3-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006295
Núm. CAS: 89-00-9
EINECS: 201-874-8
Índice Merck: 12,08258