4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61971.03 H61971.06
H61971.03EA 53.2 EUR
H61971.03 H61971.06
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído ≥98%
4-Fluoro-2-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01666439
Núm. CAS: 2923-96-8
EINECS: 220-884-3