2,3,4,5-Tetrafluoroanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H61417.03
H61417.06
H61417.03EA
68
EUR
H61417.03
H61417.06
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina ≥98%
2,3,4,5-Tetrafluoroanilina
Purity: 98%
CAS No.: 5580-80-3
Molecular Formula: C6H3F4N
Formula Weight: 165.09
Flash Point: 79°(174°F)
Physical Form: Powder
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 78°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025153
Formula:
C₆H₃F₄N MW: 165,09 g/mol Pto. Ebullición: 78 °C Pto. de fusión: 27…29 °C Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00025153 Núm. CAS: 5580-80-3 ADR: 6.1,III |