2-Fluoro-3-nitropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61260.14 H61260.22
H61260.14EA 99.5 EUR
H61260.14 H61260.22
2-Fluoro-3-nitropiridina ≥98%
2-Fluoro-3-nitropiridina
Formula: C₅H₃FN₂O₂
Pto. Ebullición: 110 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 18 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095068
Núm. CAS: 1480-87-1