(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trimetoxi(3-(metilamino)propil)silano, N-Metil-3-(trimetoxisilil)propilamina, (3-Metilaminopropil)trimetoxisilano
T2868-25G T2868-100G
TCIAT2868-25GEA 82 EUR
TCIAT2868-25G TCIAT2868-100G
(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano ≥95.0% (by GC, titration analysis)
(3-(Metilamino)propil)trimetoxisilano
Formula: H₃CNHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00048021
Núm. CAS: 3069-25-8
EINECS: 221-334-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccfe59b0d38eff10d6ca0156d3ba0335f7038e55&vid=ccfe59b0d38eff10d6ca0156d3ba0335f7038e55&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %