HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) 99,0 Titrimetric Good's buffer comp. for biological resea
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
H0396-25G H0396-500G
TCIAH0396-25GEA 16 EUR
TCIAH0396-25G TCIAH0396-500G
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico) 99,0 Titrimetric Good's buffer comp. for biological resea
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
MW: 238.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006158
Núm. CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Índice Merck: 14,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5712d9b5cbff92ce8695d879fb0c0bfe0f0c011&vid=f5712d9b5cbff92ce8695d879fb0c0bfe0f0c011&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.25 (1mol/L, H2O, 250nm)
Absorbance2 max. 0.15 (1mol/L、H2O、260nm)
Absorbance3 max. 0.10 (1mol/L、H2O、320nm)