Disulfuro de dialilo
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Diallyldisulphide, Allyl disulphide
10012582-1 10012582-100 10012582-500
CAYM10012582-1EA 130 EUR
CAYM10012582-1 CAYM10012582-100 CAYM10012582-500
Disulfuro de dialilo
Disulfuro de dialilo
Formula: C₆H₁₀S₂
MW: 146.28 g/mol
Pto. Ebullición: 198
Densidad: 1.0237 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008656
Núm. CAS: 2179-57-9
EINECS: 218-548-6
UN: 2810
ADR: 6.1 III