Yodo concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
38060-1EA 38060-6X1EA
38060-1EAEA 49.3 EUR
38060-1EA 38060-6X1EA
Yodo concentrate for dilution to 1L, 0.05 M I2 (0.1 N) solución volumétrica, Fluka™
Yodo
Concentrate for 1L standard solution
Formula: I₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Factor 0.998 - 1.002