Ácido 2-bromo-p-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 55.5 EUR
H60413.03 H60413.06
Ácido 2-bromo-p-toluico ≥97%
Ácido 2-bromo-p-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Pto. de fusión: 143…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045797
Núm. CAS: 7697-27-0