Indol-4-carbonitrilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Cyanoindol, 1H-Indol-4-carbonitrilo, 4-Cyano-1H-indol
H63391.03 H63391.06
H63391.03EA 39 EUR
H63391.03 H63391.06
Indol-4-carbonitrilo ≥99%
Indol-4-carbonitrilo
Purity: 99% CAS No.: 16136-52-0 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00152045
Formula: C₉H₆N₂
Pto. de fusión: 120…125 °C
Número MDL: MFCD00152045
Núm. CAS: 16136-52-0