2,3,5-Trifluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2778-25G T2778-5G
TCIAT2778-25GEA 303 EUR
TCIAT2778-25G TCIAT2778-5G
2,3,5-Trifluoropiridina ≥98.0% (por GC)
2,3,5-Trifluoropiridina
Formula: C₅H₂F₃N
MW: 133,07 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Densidad: 1,499 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Número MDL: MFCD03001162
Núm. CAS: 76469-41-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&vid=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %