3-Metiladenina
Proveedor: Cayman Chemical
13242-25
13242-50
13242-100
CAYM13242-25EA
48.4
EUR
CAYM13242-25
CAYM13242-50
CAYM13242-100
3-Metiladenina
3-Metiladenina
Formula:
C₆H₇N₅ |
Número MDL:
MFCD00010531 Núm. CAS: 5142-23-4 EINECS: 225-908-6 |