3-Metiladenina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 3-Metil-3H-adenina
13242-25 13242-50 13242-100
CAYM13242-25EA 48.4 EUR
CAYM13242-25 CAYM13242-50 CAYM13242-100
3-Metiladenina
3-Metiladenina
Formula: C₆H₇N₅
MW: 149.16 g/mol
Número MDL: MFCD00010531
Núm. CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6