(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0236-5G L0236-1G
TCIAL0236-5GEA 112 EUR
TCIAL0236-5G TCIAL0236-1G
(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(-)-2-Amino-4-metilpentan-1-ol
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 194°C
Densidad: 0,897 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Número MDL: MFCD00004734
Núm. CAS: 53448-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce3d7f380650d1169dbc28aed9d453d60266ed8d&vid=ce3d7f380650d1169dbc28aed9d453d60266ed8d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %