Neomicina, sulfato (sal)
Proveedor: Cayman Chemical
14287-100 14287-500
CAYM14287-100EA 73.7 EUR
CAYM14287-100 CAYM14287-500
Neomicina, sulfato (sal)
Neomicina, sulfato (sal)
Formula: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150827
Núm. CAS: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Índice Merck: 12,06542