Ácido tetradecanodioico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60254.06 H60254.14
H60254.06EA 63.1 EUR
H60254.06 H60254.14
Ácido tetradecanodioico ≥98%
Ácido tetradecanodioico
Formula: C₁₄H₂₆O₄
Pto. Ebullición: 407 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 124…127 °C
Densidad: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002743
Núm. CAS: 821-38-5
EINECS: 212-476-9