5-Fluoro-2-nitroanilina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 40.8 EUR
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluoro-2-nitroanilina 97%
5-Fluoro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034065
Núm. CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III