1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14
H61622.22
H61622.14EA
56.3
EUR
H61622.14
H61622.22
1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno 95%
1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno
Formula:
C₆H₃BrClF MW: 209.44 g/mol Pto. de fusión: 42…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03412182 Núm. CAS: 144584-65-6 |