3-Bromo-5-fluorotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61544.14 H61544.22
H61544.14EA 103 EUR
H61544.14 H61544.22
3-Bromo-5-fluorotolueno ≥98%
3-Bromo-5-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861195
Núm. CAS: 202865-83-6