4-Fluoro-2-nitroanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61110.06 H61110.14
H61110.06EA 44.2 EUR
H61110.06 H61110.14
4-Fluoro-2-nitroanísol ≥98%
4-Fluoro-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013375
Núm. CAS: 445-83-0