Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
T2804-5G T2804-1G
TCIAT2804-5GEA 122 EUR
TCIAT2804-5G TCIAT2804-1G
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (2,4,6-trifluorofenil)metabórico
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Número MDL: MFCD01863169
Núm. CAS: 182482-25-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128a7f0cd4d71a34bb5bd24a54155ab1cdb17c70&vid=128a7f0cd4d71a34bb5bd24a54155ab1cdb17c70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %