2-Amino-6-metil-3-nitropiridina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Metil-3-nitro-2-piridilamina, 2-Amino-3-nitro-6-picolina
H61729.06 H61729.14
H61729.06EA 39.9 EUR
H61729.06 H61729.14
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina 98%
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina
Formula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047443
Núm. CAS: 21901-29-1