Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H61251.03 H61251.06
H61251.03EA 61 EUR
H61251.03 H61251.06
Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico ≥97%
Ácido 2-bromo-6-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01569539
Núm. CAS: 2252-37-1