3,4-Dicloropiridina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H63749.03
H63749.06
H63749.03EA
40.8
EUR
H63749.03
H63749.06
3,4-Dicloropiridina ≥98%
3,4-Dicloropiridina
Purity: 98%
CAS No.: 55934-00-4
Molecular Formula: C5H3Cl2N
Formula Weight: 147.99
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01861989
Formula:
C₅H₃Cl₂N Pto. Ebullición: 182…183 °C Pto. de fusión: 22…24 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861989 Núm. CAS: 55934-00-4 ADR: 6.1,III |