Ácido (3,4-dimetilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(3,4-dimethylphenyl)borane, (3,4-Dimethylphenyl)metaboric acid, 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
D3110-5G D3110-1G
TCIAD3110-5GEA 149 EUR
TCIAD3110-5G TCIAD3110-1G
Ácido (3,4-dimetilfenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,4-dimetilfenil)metabórico
Formula: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Número MDL: MFCD01009694
Núm. CAS: 55499-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43b194c5dcb7a112ab4b0e524a7e1d523ce20cc0&vid=43b194c5dcb7a112ab4b0e524a7e1d523ce20cc0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %