4,4,4-Trifluorobutan-1-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2781-5G T2781-1G
TCIAT2781-5GEA 88 EUR
TCIAT2781-5G TCIAT2781-1G
4,4,4-Trifluorobutan-1-ol ≥98.0% (por GC)
4,4,4-Trifluorobutan-1-ol
Formula: C₄H₇F₃O
Pto. Ebullición: 125°C
Densidad: 1,217 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00041483
Núm. CAS: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&vid=f2d70846f1c467f6ee70a1044fa7701e94955ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %