3-Butin-1-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
But-3-in-1-ol
B0799-25ML
B0799-5ML
TCIAB0799-25MLEA
58
EUR
TCIAB0799-25ML
TCIAB0799-5ML
3-Butin-1-ol ≥97.0% (por GC)
3-Butin-1-ol
Formula:
C₄H₆O MW: 70.09 g/mol Pto. Ebullición: 130°C Pto. de fusión: -64 Pto. de inflamación: 36°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002955 Núm. CAS: 927-74-2 EINECS: 213-161-9 UN: 1987 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |