4-Metoxi-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2283-5G
M2283-1G
TCIAM2283-5GEA
198
EUR
TCIAM2283-5G
TCIAM2283-1G
4-Metoxi-3-nitropiridina ≥98.0% (por GC)
4-Metoxi-3-nitropiridina
Formula:
C₆H₆N₂O₃ Pto. Ebullición: 127°C |
Número MDL:
MFCD00209661 Núm. CAS: 31872-62-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |