Fumarato de dimetilo
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Fumaric acid dimethyl ester
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 62.7 EUR
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Fumarato de dimetilo
Fumarato de dimetilo
Formula: C₆H₈O₄
MW: 144.13 g/mol
Pto. Ebullición: 192
Pto. de fusión: 102
Densidad: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064438
Núm. CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Índice Merck: 13,04308