Aluminio sulfato 60% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Sulfato de aluminio
85394.360 85394.410
PRLS85394.360EA 0 EUR
PRLS85394.360 PRLS85394.410
Aluminio sulfato 60% en solución acuosa
Aluminio sulfato
Formula: Al₂O₁₂S₃
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: ∼1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003423
Núm. CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0