Aluminio sulfato 5% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Sulfato de aluminio
MC311099.1000 MC311099.9010
PRLSMC311099.1000EA 0 EUR
PRLSMC311099.1000 PRLSMC311099.9010
Aluminio sulfato 5% en solución acuosa
Aluminio sulfato
Formula: Al₂O₁₂S₃
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: ∼1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003423
Núm. CAS: 10043-01-3
EINECS: 233-135-0