Fluoroacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 39.7 EUR
H61340.09 H61340.18
Fluoroacetato de etilo ≥98%
Fluoroacetato de etilo
Formula: C₄H₇FO₂
Pto. Ebullición: 119…120 °C
Densidad: 1,093
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000450
Núm. CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,4167