Trifluorometanosulfonato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 137 EUR
H61758.14 H61758.22
Trifluorometanosulfonato de metilo ≥97%
Trifluorometanosulfonato de metilo
Formula: C₂H₃F₃O₃S
Pto. Ebullición: 99 °C
Densidad: 1,500
Pto. de inflamación: 38 °C (100 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000409
Núm. CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8,II