4-Azaoctametilendiamina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
14918-1 14918-5 14918-10 14918-25
CAYM14918-1EA 47.3 EUR
CAYM14918-1 CAYM14918-5 CAYM14918-10 CAYM14918-25
4-Azaoctametilendiamina
4-Azaoctametilendiamina
Formula: C₇H₁₉N₃
MW: 145.25 g/mol
Pto. Ebullición: 246 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20…25 °C
Densidad: 0.925 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00008229
Núm. CAS: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Índice Merck: 12,08893