4-Aminobenzohidrazida
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: 4-Aminobenzoic hydrazide, 4-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 4-Aminobenzoic acid hydrazide, 4-Aminobenzohydrazide
14845-500 14845-1
CAYM14845-500EA 56.1 EUR
CAYM14845-500 CAYM14845-1
4-Aminobenzohidrazida
4-Aminobenzohidrazida
Formula: C₇H₉N₃O
Pto. Ebullición: 378 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 280…283 °C
Número MDL: MFCD00007606
Núm. CAS: 5351-17-7
EINECS: 226-324-4