Ácido 3-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0845-5G F0845-1G
TCIAF0845-5GEA 171 EUR
TCIAF0845-5G TCIAF0845-1G
Ácido 3-fluorosalicílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fluorosalicílico
Formula: C₇H₅FO₃
Número MDL: MFCD00153167
Núm. CAS: 341-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d614d7fb733ed17338e68fc27b953726b69ee5&vid=28d614d7fb733ed17338e68fc27b953726b69ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C