1-Fluoro-2-etinilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-2-fluorobenceno
H60596.MD H60596.03
H60596.MDEA 45.8 EUR
H60596.MD H60596.03
1-Fluoro-2-etinilbenceno ≥97%
1-Fluoro-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Pto. Ebullición: 150 °C
Densidad: 1.060
Pto. de inflamación: 37 °C (99 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799540
Núm. CAS: 766-49-4
UN: 1993
ADR: 3 III