ω-Bromo-2,4-dicloroacetofenona 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2',4'-dicloroacetofenona, α-Bromo-2,4-dicloroacetofenona, 2-Bromo-1-(2,4-diclorofenil)etan-1-ona
H59615.03 H59615.06
H59615.03EA 77 EUR
H59615.03 H59615.06
ω-Bromo-2,4-dicloroacetofenona 95%
ω-Bromo-2,4-dicloroacetofenona
Formula: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,94 g/mol
Pto. de fusión: 25…29 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053005
Núm. CAS: 2631-72-3
EINECS: 220-116-7
UN: 1759
ADR: 8,III