Cloruro de 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0765-5G F0765-1G
TCIAF0765-5GEA 241 EUR
TCIAF0765-5G TCIAF0765-1G
Cloruro de 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
Pto. Ebullición: 193 - 195 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,465 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00061160
Núm. CAS: 109227-12-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&vid=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %