Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0767-1G F0767-5G
TCIAF0767-1GEA 32 EUR
TCIAF0767-1G TCIAF0767-5G
Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Pto. Ebullición: 119
Densidad: 1.482
Pto. de inflamación: 74°C
Número MDL: MFCD00061157
Núm. CAS: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&vid=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %